Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fläckar-Alla, 96 %
Produktkod. 15434817
Change view
Kvantitet:
1g
5g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434817 5g 5g
15424817 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434817 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H32127.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7423-31-6 | C30H27BrN2S2
Allmän protein- och nukleinsyrafärgning, som färgar olika färger på band av RNA (blålila), DNA (blått) och proteiner (rött)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-31-6
Molekylformel C30H27BrN2S2
Synonym l-etyl-2-[(E)-3-(l-etylnafto[l,2-d]tiazolin-2-yliden)-2-metylpropenyl]nafto[l,2-d]tiazoliumbromid; 3,3′ -Dietyl-9-metyl-4,5,4′ ,5′ -dibensotiakarbocyanin
Specifikationer
Analysera 0.96
Formel vikt 559,58 g/mol
Beilstein 3865213
Kvantitet 5g
Produkttyp Stain
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.