Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fläckar - allt, 97%, rent
Produktkod. 10410491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10410491 5 g Glasflaska 5g
10370594 250 mg Glasflaska 250mg
10276840 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10410491 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 213510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7423-31-6 | C30H28BrN2S2+ | 560.592 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-31-6
Molekylformel C30H28BrN2S2+
Molekylvikt (g/mol) 560.592
MDL-nummer MFCD00078788
InChI-nyckel MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide
PubChem CID 123134119
IUPAC-namn (2E)-1-etyl-2-[(E)-3-(1-etylbenso[e][1,3]bensotiazol-1-ium-2-yl)-2-metylprop-2-enyliden]benso[e][1,3]bensotiazol;hydrobromid
LEDER CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stains-all
Namnnotering 97%
Analysprocentintervall 97%
Beilstein 27, IV, 8619
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 559.59
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Grå till lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.