Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ StainTray™
Produktkod. 15518996
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15518996 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15518996 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 44040410
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kan användas som en fuktad, ljusskyddad kammare för färgning av objektglas för immunhistokemi eller immuncytokemi. De StainTray™ har en svart bas gjord av tuff ABS-plast som tål en lång rad kemikalier (undvik klorerade kolväten).
  • Accepterar upp till 20 objektglas på fyra plastskenor täckta med en polymerremsa för att perfekt hålla objektglasen även om brickan hålls i vinkel
  • När fukt behövs kommer brunnar mellan skenorna att hålla upp till 1 ml vatten säkert utan att stänka
  • Mellanbrunnarna rymmer upp till 2 ml vardera
  • Skenor höjs inte bara för att undvika att vatten vidrör rutschbanorna utan också för att göra rutschbanorna lättare att hämta
  • Basen kommer också att hålla överflödig fläcklösning som droppar från objektglasen
  • Fyra gummifötter ger bättre basstabilitet
  • Enheterna är staplingsbara för förvaring och utrymmesbesparing
  • Ett svart lock medföljer för arbete med fluorescerande reagenser. Den är gjord av ABS och tål ett temperaturområde på− 80 C °till 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fläckbricka
Glidkapacitet 20
Produktlinje eBioscience
För användning med (applikation) Immunocytokemi, immunhistokemisk färgning, immunhistokemisk färgning av formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssektioner, immunhistokemisk färgning av frusna vävnadssnitt, mikroskopi
Kvantitet 1 vardera