Läs mer
Fisherbrand™ H-Shape Stativ
Produktkod. 11719327 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
245 mm främre öppning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11719327 245 mm främre öppning Varje
1 options
Produktkod. 11719327
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i gjutjärn och målad akrylblå för användning med omrörare med mera.
  • För användning med 18 mm diameter nickelpläterade stålstavar på 700 mm
  • Andra längder kan tillhandahållas på begäran
  • Benlängd 270 mm, frontöppning 245 mm, vikt 5,5 kg
  • Designat för att klara kraven från ett modernt laboratorium
  • Spöet säljs separat under Fisher Catalog No.11739327.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 210 mm
Längd (metrisk) 245 mm främre öppning
Längd (metrisk) bas 270 mm benlängd
Produkttyp Stå
Form H-form
För användning med (utrustning) Stålstänger 700 mm långa
Vikt (metrisk) 5.5 kg