Läs mer
Integra Biosciences™ Stå
Produktkod. 10328811
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10328811 Varje
1 options
Produktkod. 10328811 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 155501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.16 SEK
    1095.58 SEK / Paket med 1
    Save 214.58 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
VACUBOY handoperatörsset består av: VACUBOY handoperatör, stativ, gummiadapter för Pasteurpipetter, 1 kanals rostfri aspirationsadapter 40mm, 8 kanals rostfri aspirationsadapter 40mm, 1 kanals plastaspirationsadapter för engångsspetsar, 1 kanal plastaspirationsadapter för engångsspetsar med ejektor, 8 kanals för engångsspetsar i plast med ejektorspetsar. Kan användas med VACUSAFE komfortdammsugare. Fullt utbud av tillbehör finns. Gör det möjligt att bortskaffa vätskerester på ett tillförlitligt, exakt och bekvämt sätt:
  • Med en exakt doserad volym
  • Utan förlust av droppar
  • Utan risk för kontaminering
  • Utan att orsaka trötthet
  • Energisparande, den manuella operatören - hjärtat i systemet - kan användas som en en- eller 8-kanals aspirator
  • Alla delar i kontakt med vätskor är autoklaverbara
Specifikationer
Beskrivning Vacuboy bänkställ