Läs mer
Thermo Scientific™ Stativ för 8-kanals skruvlocksavskiljare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11772328
Mått (L x B x H):
9,87 x 3,76 x 2 tum (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11772328
Brand: Thermo Scientific™ 4106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stativ för användning med Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlocksavskiljare. Med manuell lockavskiljare kan du bearbeta ett helt ställ med skruvförsedda laboratorierör på mindre än en minut.
Bearbeta ett fullt ställ med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rör på mindre än en minut med den ergonomiska, manuella lockpåsättningen/lockavskiljaren. Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlockspåsättning/avskiljare är utformad för att sätta på locken till rören vid optimalt vridmoment för att bibehålla provets integritet och förhindra provförlust under förvaring. 8-kanals lockpåsättning/lockavskiljare är ett praktiskt tillägg till bänkbearbetning av förvaringsrör med skruvlock.
Funktioner
  • Förbättrar bearbetningens kapacitet av manuella procedurer med automatiserad kolumnvis avtagning och påsättning av lock på bara fyra sekunder
  • Säkerställer reproducerbarhet genom att sätta på lock på alla rör vid den optimala vridmomentnivån som specificerats för röret
  • Gör det möjligt för alla i labbet att sätta på lock eller ta av lock från rören med en lätt, ergonomisk och användarvänlig design
  • Stativ möjliggör enkel förvaring av borttagna lock under provbearbetningsstegen
  • Praktiskt taget alltid tillgänglig för användning med lång batteritid och snabb laddningstid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Avkapslingsformat 8-kanal
Beskrivning Stand for Capper/Decapper
Mått (L x B x H) 9,87 x 3,76 x 2 tum (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Elektriska krav 110 till 240 V 50/60 Hz
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Längd (engelska) 9,87 tum
Längd (metrisk) 25.1 cm
Nettovikt (engelska) 0.97 lb.
Nettovikt (metrisk) 0.44 kg
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Drift Manuell via vippbrytare
Uppladdningstid 90 min.
Spänning 110/240 V
Bredd (engelska) 3,76 tum
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Batteridriftstid Minst 20 ställ, sätt på och ta av lock
Typ Stand for Capper/Decapper
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ 8-kanals skruvlocksavskiljare (4105MAT, 4105NUN).