Läs mer
Bochem™ Stativbas med justerbar fot
Produktkod. 10578272
Change view
För användning med (utrustning):
Stavar (gänga M10) och klämmor
Produktkod. För användning med (utrustning)
10578272 Stavar (gänga M10) och klämmor
1 options
Produktkod. 10578272 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5036
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Bochem™ stållackerad stativbas har en justerbar fot för stabilitet och används med M10 stavar, ringar och klämmor för att stödja olika laboratorieapparater.
  • Stållackerad bas DIN 12892
  • Gänga M10
  • Justerbar fot
Specifications
Material Lackat stål
Mått (L x B) 250 x 160 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Bredd (metrisk) bas 160 mm
Produkttyp Stativ Bas
För användning med (applikation) Håller och stödjer laboratorieapparater
För användning med (utrustning) Stavar (gänga M10) och klämmor