Läs mer
Bochem™ Stativ Basstång
Produktkod. 10740052
Change view
Längd (metrisk):
1500 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10740052 1500 mm
1 options
Produktkod. 10740052 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5115
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Bochem™ Stativbasstången är gjord av rostfritt stål och för användning med stativbaser.
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 1500 mm
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Trådstorlek M10
Beskrivning Externa trådar