Läs mer
Fisherbrand™ Ställningsfötter
Produktkod. 11588112 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11588112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en stabil bas för laboratorieställningar. Fisherbrand™ Ställningsfötter kommer med hål för att skruva fast foten i bänken, golvet eller väggen.
  • Insexnyckel medföljer
  • Insexskruvfäste för stavar eller rör med 13 mm diameter
  • Tillverkad av antingen rostfritt stål eller aluminium
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Stå fot