Läs mer
Caframo™ Stativ för överliggande omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12917146
Längd (metrisk):
121.9 cm
Längd (engelska):
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12917146
Brand: Caframo™ ROD48
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stativ för Overhead Omrörare är kompatibel med Caframo™ A110 stativbas (14-638-265) Kraftig stativbas. Rymmer högre blandningskärl och mer komplexa konfigurationer.
  • Ersättningsstång för standard A110-stativ (14-500-354 och 14-500-2)
  • Även kompatibel med Caframo A110BASE (14-638-265) Kraftig stativbas
  • Består av 304 rostfritt stålrör, 1 tum (25 mm) dia.
  • Rymmer högre blandningskärl
Specifikationer
Diameter (engelska) Skaft 1 tum
Diameter (metrisk) axel 2.54 cm
För användning med (utrustning) Säkerhetsställ för omrörare
Inkluderar Stångkåpa
Längd (engelska) 48 tum
Längd (metrisk) 121.9 cm
Typ Stödstång
Beläggning Obelagd
Material Rostfritt stål