Läs mer
R&L Enterprises™ Nickelpläterade stavar
Produktkod. 11739327 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
700 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11739327 1000 mm Varje
11729327 700 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11739327
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Nickelpläterade stavar är hållbara och långvariga.
  • Gängad
  • Gängdiameter 13mm
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Specifikationer
Mått (L x B) 1000 x 18 mm
Längd (metrisk) 1000 mm
Produkttyp Stå Stång
Trådstorlek 13 mm