Läs mer
R&L Enterprises™ Nickelpläterade stavar
Produktkod. p-8012544 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
700 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11739327
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Nickelpläterade stavar är hållbara och långvariga.
  • Gängad
  • Gängdiameter 13mm
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Specifikationer
Mått (L x B) 1000 x 18 mm
Längd (metrisk) 1000 mm
Produkttyp Stå Stång
Trådstorlek 13 mm