Läs mer
Heidolph™ Stativ S2 XXL
Produktkod. 10562805 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10562805
Brand: Heidolph™ 5701220000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett unikt stativ för hela vår serie omrörare.
  • Ett unikt stativ för hela vår serie omrörare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) 39,4 tum
Längd (engelska) Bas 14,6 tum
Längd (metrisk) 1000 mm
Längd (metrisk) bas 370 mm
Diameter (engelska) Stång 1 tum
Diameter (metrisk) Stång 25 mm
Produkttyp Stå
Vikt (engelska) 13.2 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg