Läs mer
Caframo™ Systemställ för omrörare
Mått (L x B x H):
430 x 416 x 1219 mm
Beskrivning
- Bred H-bas ger utmärkt stabilitet
- Finns i tre höjder för att passa olika kärlstorlekar (14-501-087, 14-501-088, 14-501-089)
- Basen består av gjuten zink-aluminiumlegering belagd med kemikaliebeständig epoxifärg
- Gängade hål i basen för installation av A300 (14-502-098) stavar för att rymma ytterligare apparater
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Skaft | 1 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 25 mm |
| För användning med (utrustning) | Caframo™ och Fisherbrand™ Overhead omrörare |
| Höjd (engelska) | 48 tum |
| Höjd (metrisk) | 1219 mm |
| Inkluderar | H Base och Rod |
| Modell | A114 |
| Typ | Golvstativ |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |
| Mått (L x B x H) | 430 x 416 x 1219 mm |
| Visa mer |