Beskrivning
Detta fristående luftrenningssystem Halo är kopplat till luftrenare och fångar upp luftburna laboratorieföroreningar vid källan och fångar dem permanent i högpresterande filter.
- Säkerhetsstandarder: Filtreringsprestanda testad enligt AFNOR NF X 15-211:2009-standarden: Frankrike
- CE-markering
- Mått: Yttre bredd 592 mm - Yttre djup 892 mm - Externt djup 303 mm
- Luftflöde 220 m3/h
- Spänning / Frekvens: 110-230 V / 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 50 W
- Strukturen är tillverkad av metalliskt ram-anti-korrosionsstål belagt med 100 % polyester
- Filtreringsmodul tillverkad i insprutad polypropen
- Anslutning RJ45 ethernetkabelanslutning
- Kolfiltrering för gaser och ångor: organisk, formaldehyd, organiska ångor och
- Syraångor
- Luftkvalitetsprestandasensorer: Halvledare för VOC – Elektrokemisk sensor för formaldehyd – Halvledare eller elektrokemisk för en mängd olika föroreningar
- Förfilter: Partikelfilter
- Postfilter: Partikelfilter
- Temperatur- / relativ fuktighetssensor
- Partikelsensor
- Takmonterat: Hängs med 4 ögonbultar (inkluderat)
- Vikt: 31 kg
- Driftläge 24/24 timmar - 7/7, Natt/Dag, Min Max-detektering, Endast detekteringsvärde
- Skyddad volym 55 m³ eller en yta på 25 m² med en takhöjd på 2 m50
- Kommunikationsgränssnitt: Enkel kommunikation via LED-pulser: Fläktinställningar, användningstimer, fläktfel, automatisk upptäckt av luftkvalitetsprestanda
- eGuard™ App för fjärrkontroll för att övervaka HALO-enheter, ändra inställningar och leverera säkerhetsvarningar direkt till dina enheter (mobil, surfplatta och PC).
- Nätverksanslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Luftrenarestation |
| Filtertyp | Bundet kol och/eller HEPA |
| Material | Korrosionsbeständigt elektrogalvaniserat stål, syraresistent polymerbeläggning |
| Modell | 35 grader Celsius |
| Spänning | 110/230 V |