Läs mer
X10 standardlösning, 10 ml
Produktkod. 11970088
Change view
Koncentration:
300 mosm/kg H2O
900 mosm/kg H2O
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration
11970088 300 mosm/kg H2O
11920557 900 mosm/kg H2O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11970088 Leverantör Loeser Leverantörsnummer 0.01.0001
 Begränsad artikel
I lager
Ger enkel kalibrering av osmometrar. Loeser™ Standardlösning Standard levererar 10 glasampuller med 1 ml innehåll.
  • Standardlösning för osmometer
  • Förpackning med 10 glasampuller med 1 ml innehåll.
  • För enkel kalibrering av osmometrar
Specifikationer
Förpackning Glasampuller
Koncentration 300 mosm/kg H2O
pH 7
Smältpunkt -0,55 °C
Kokpunkt 100,4 °C
Kvantitet 10 x 1 mL