Läs mer
Standard 1505: Ca @ 4000 μg/g; P, Zn, Mo @ 1600 μg/g i 75 cSt olja
Produktkod. 30327342
Change view
Kvantitet:
400 g
Produktkod. Kvantitet
30327342 400 g
1 options
Produktkod. 30327342 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGJET1505400G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
CAS 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6
Analyt- eller komponentnamn Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Blandning
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris Tung mineralolja
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Kvantitet 400 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 4000 μg/g