Läs mer
Standard 1508: Cl @ 75μg/g; Zn, Mo @ 750μg/g in 75 cSt Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorine∣Molybdenum∣Zinc |
| CAS | 7782-50-5, 7439-98-7, 7440-66-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorine∣Molybdenum∣Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Mineral Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Kvantitet | 400 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chlorine 75 μg/g∣Molybdenum 750 μg/g∣Zinc 750 μg/g |