Läs mer
Standard 1607: Ca @ 2000; Mo, P, Zn @ 800 μg/g i 75 cSt olja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningstyp | Blandning |
| Element | Multi-element |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt olja |
| Industry Type | Industriell kvalitetskontroll |
| Kvantitet | 400 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Molybdenum 800 μg/g∣Phosphorus 800 μg/g∣Zinc 800 μg/g∣Calcium 2000 μg/g |