Läs mer
Cole-Parmer™ Standard 3-stifts förlängningsklämma, dubbelt justerbar, medium, nickelpläterad zink
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
En spets eller“ finger” justeras med en vingmutter, medan den andra stiften förblir stationär eller för en mer mångsidig klämma, välj den dubbla justeringsstilen.
- Med hjälp av tumskruvar kan båda stiften enkelt justeras över ett brett område
- Finns i rostfritt stål eller förnicklad zink
- Levereras med halkfria vinylhylsor
- Inkluderar glasfiberöverdrag temperaturer över 100 °C
- Finns i små, medium och stora storlekar
- En extra hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödställ eller annan utrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 3-stifts förlängningsklämma |
| Material | Nickelpläterad zink |
| Längd (engelska) | 9,02 tum. |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Storlek | Intermediär |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 69 mm |
| Storlek (engelska) Grip | 0 till 2,72 tum. |
| Typ av käke | Dubbel justering |