Läs mer
Cole-Parmer™ Standard 2-stifts förlängningsklämma, enkeljustering, medium, förnicklad zink
Produktkod. 11725419 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11725419 Intermediär Varje
1 options
Produktkod. 11725419 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0802142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 SEK
    493.98 SEK / Paket med 1
    Save 148.02 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för att säkert hålla ett stort urval av glasvaror och apparater. Cole-Parmer™ Standard 2-stifts förlängningsklämmor är idealiska för laboratorieutrustning av cylindertyp.
  • Med hjälp av tumskruvar kan stiften enkelt justeras över ett brett område
  • Finns i rostfritt stål eller förnicklad zink
  • Levereras med halkfria vinylhylsor
  • Inkluderar glasfiberöverdrag temperaturer över 100 °C
  • Finns i små, medium och stora storlekar
  • En extra hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödställ eller annan utrustning
Specifikationer
Typ 2-stifts standardförlängningsklämma
Material Nickelpläterad zink
För användning med (applikation) Håller flaskor, bägare och byretter
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 21.6 cm
Storlek Intermediär
Storlek (metriskt) grepp 0 till 78 mm
Storlek (engelska) Grip 0 till 3,07 tum.
Typ av käke Enkel justering