Läs mer
Cole-Parmer™ Standard förlängningsklämmor med tre ben
Produktkod. 11775419 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
39 mm
46 mm
71 mm
105 mm
108 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11775419 108 mm Varje
11785429 46 mm Varje
11765419 71 mm Varje
11705439 105 mm Varje
11755419 39 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11775419 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0802126
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll flaskor, bägare och byretter säkert med dessa förlängningsklämmor. Standard förlängningsklämmor med tre ben har en innovativ stängd okdesign som minimerar kontaminering och korrosion av inre komponenter och är lättare att rengöra och dekontaminera.
Designen tillåter användning av klämmans ’fulla djup– inga fjädrar eller inre funktioner som kommer i vägen. Välj enkel justeringsstil för standardanvändning där en spets eller“ finger” justeras med en vingmutter, medan den andra stiften förblir stationär eller för en mer mångsidig klämma, välj den dubbla justeringsstilen. Med hjälp av tumskruvar kan båda stiften enkelt justeras över ett större område. Spetshöjden för dessa klämmor gör dem idealiska för användning för att hålla och säkra glasföremål med precisionsslipade glasfogar.
  • Finns i 3 storlekar, small, medium och large
  • Tillverkad av nickelpläterad zink
  • Levereras med halkfria vinylhylsor eller för temperaturer över 100 °C, glasfiberöverdrag
  • Idealisk för oregelbundet formade föremål
  • En extra hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödställ eller annan utrustning
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Utility Clamp
Material Nickelpläterad zink
Diameter (metrisk) 108 mm
Längd (metrisk) 247.9 mm
Storlek Betydande