Läs mer
Standard Barium, 1000ppm, Reagecon™
Produktkod. 11861235 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11861235 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11861235 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer FINA1