Läs mer
Koettermann™ Standard underskåp, med hjul, 600x740x516
Produktkod. 15568485
Change view
Antal lådor:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal lådor Förpackningsstorlek
15568485 4 Varje
1 options
Produktkod. 15568485 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 31500076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13085.00 SEK
    11632.19 SEK / Paket med 1
    Save 1452.81 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Koettermann™ Standard bottenskåp, med hjul, 600x740x516 ger lämplig förvaring för att tillgodose en mängd olika laboratoriebehov.
  • Mobilt skåp
  • Fyra lådor
  • Låsbar
Specifikationer
Produkttyp Mobilt förvaringsskåp
Mått (D x B x H) 516 x 600 x 740 mm
Låsmekanism Ja
Antal lådor 4