Läs mer
Standardbuffertborat, pH 9,225, NIST , Chem-Lab
Beskrivning
pH = 9,464 vid °0
C pH = 9,395 vid °5
C pH = 9,332 vid °10
C pH = 9,276 vid °15
C pH = 9,225 °vid
20 C pH = 9,180 °vid
25 C pH = 9,139 °vid
30 C pH = 9,01 °C
0 pH = 9,06 C°0
8,962 vid 60 C °pH
C pH = 9,395 vid °5
C pH = 9,332 vid °10
C pH = 9,276 vid °15
C pH = 9,225 °vid
20 C pH = 9,180 °vid
25 C pH = 9,139 °vid
30 C pH = 9,01 °C
0 pH = 9,06 C°0
8,962 vid 60 C °pH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium tetraborate decahydrate solution |
| Densitet | 1.01g/mL |
| pH | 9.225 |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | PE |
| Spårbarhet till NIST | NIST spårbar |
| Formel vikt | 381,37 g/mol |