Läs mer
Standardbuffertfosfat, pH 4,002, NIST , Chem-Lab
Produktkod. 11964004
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11964004 1 L Varje
11908494 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11964004 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL03.0602.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 SEK
    303.79 SEK / Paket med 1
    Save 45.21 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
För laboratoriebruk, pH-mätningar, spårbara till SRM från NIST
pH = 4,003 vid 0 °C
pH = 3,99 vid 5 °C
pH = 3,998 vid 10 °C
pH = 3,999 vid 15 °C pH
pH = 4,03 C0 vid °4,03
C0. 4,091 vid 60 °C
pH = 4,126 vid 70 °C
pH = 4,164 vid 80 °C
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.222
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate
Densitet 1.00g/mL
pH 4.002
Kvantitet 1 L
Förpackning PE
Spårbarhet till NIST NIST spårbar
Formel vikt 204,23 g/mol