Läs mer
Standardbuffertfosfat, pH 6,881, NIST , Chem-Lab
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
Varje
Beskrivning
pH = 6,984 vid °0
C pH = 6,951 vid °5
C pH = 6,923 vid °10
C pH = 6,900 °vid
15 C pH = 6,881 °vid
20 C pH = 6,865 °vid
25 C pH = °6,853
vid 30 C pH = °6,83 C
0 pH = 6,83 C°
3. 6,836 vid 60 C °pH
C pH = 6,951 vid °5
C pH = 6,923 vid °10
C pH = 6,900 °vid
15 C pH = 6,881 °vid
20 C pH = 6,865 °vid
25 C pH = °6,853
vid 30 C pH = °6,83 C
0 pH = 6,83 C°
3. 6,836 vid 60 C °pH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate |
| Densitet | 1.01g/mL |
| pH | 6.881 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | KH2PO4 + Na2HPO4 |
| Förpackning | PE |
| Spårbarhet till NIST | NIST traceable |