Läs mer
Standardbuffertlösningar pH 1,68, WTW™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11725095
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11725095 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11725095 Leverantör WTW Leverantörsnummer 109000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med hög noggrannhet: ±0,02 pH, dessa standardbuffrande lösningar med WTW är spårbart certifierade till PTB/NIST och därför säkra att använda.
  • För precisionsapplikationer
  • PTB/NIST spårbara standardbuffertlösningar (arbetsreferensbuffertlösningar) för precisionsapplikationer - säker användning
  • Standardbuffertlösningar enligt DIN 19266-01:2000
  • Universella buffertlösningar
  • Hög noggrannhet:± 0,02 pH
  • Standardbuffringslösningar av WTW är spårbart certifierade till PTB/NIST och därför säkra att använda
  • Buffert pH 1,679 och PL 2 finns i 250 ml flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Analyscertifikat DIN/NIST
För användning med (applikation) Precisionsapplikationer
pH 1.68
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Förpackning Flaska