Beskrivning
- Inkluderar tillverkarcertifikat
- Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, kaliumtetraoxalatdihydrat
- Förvaras tätt tillsluten vid temperaturer mellan 15 °C och 25 °C
- Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
- Skölj av större mängder i avlopp eller vattenmiljö kan leda till sänkta pH-värden. Ett lågt pH-värde skadar vattenlevande organismer. Vid utspädning av användningsnivån höjs pH-värdet avsevärt, så att efter användning av produkten är det vattenhaltiga avfallet, som töms i avlopp, endast lågt vattenfarligt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/cm3 |
| pH | 1.68 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 60 Ampules |
| Formulering | Water, potassium tetraoxalate dihydrate |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | FIOLAX™ Ampuller |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |