Läs mer
Standardbuffertlösning pH 4,01, WTW™
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- För precisionsapplikationer
- PTB/NIST spårbara standardbuffertlösningar (arbetsreferensbuffertlösningar) för precisionsapplikationer - säker användning
- Universella buffertlösningar
- Hög noggrannhet:± 0,02 pH
- Buffertlösningar enligt DIN 19266-01: 2000 är de mest spridda buffertlösningarna
- Standardbuffringslösningar av WTW är spårbart certifierade till PTB/NIST och därför säkra att använda
- Som standardbuffertlösningar finns bufferten pH 4,006 och PL 4 tillgängliga i 250 ml flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Analyscertifikat | DIN/NBS |
| Densitet | 1.13g/cm3 |
| För användning med (applikation) | Precisionsapplikationer |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 ml |
| Förpackning | Flaska |