Läs mer
Standardbuffertlösning pH 4,01, SI Analytics™
Handla allt SI Analytics Produkter
Kvantitet:
250 mL
60 Ampules
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Inkluderar tillverkarcertifikat
- Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, kaliumväteftalat
- Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
- Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Formulering | Water, potassium hydrogenphthalate |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | DURAN™ Flaska |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |