Beskrivning
- Inkluderar tillverkarcertifikat
- Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, kaliumväteftalat
- Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
- Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01, 6.87, 9.18 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 3 x 20 Ampules |
| Formulering | Water, potassium hydrogenphthalate |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | FIOLAX™ Ampuller |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |