Läs mer
Standardbuffertlösning pH 4,01 och 6,87, SI Analytics™
Produktkod. 10470071 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 30 Ampules
Produktkod. Kvantitet
10470071 2 x 30 Ampules
1 options
Produktkod. 10470071 Leverantör SI Analytics Leverantörsnummer 285138402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SI Analytics™ Standardbuffertlösning pH 4,01 och 6,87 motstår förändringar i pH när små mängder av en syra eller alkali tillsätts.
  • Inkluderar tillverkarcertifikat
  • Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, kaliumväteftalat
  • Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
  • Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Densitet 1.01g/cm3
pH 4.01, 6.87
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 x 30 Ampules
Formulering Water, potassium hydrogenphthalate
Odör Odorless
Förpackning FIOLAX™ Ampuller
Sterilitet Sterile
Ångtryck 23hPa
Löslighetsinformation Fully miscible in water