Läs mer
Standardbuffertlösning pH 6,87, WTW™
Produktkod. 11785154
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11785154 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11785154 Leverantör WTW Leverantörsnummer 109120
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Som standardbuffertlösningar finns buffertarna pH 6,865 och PL 7 i 250 ml flaskor med hög noggrannhet för att± 0,02 pH
  • Som standardbuffertlösningar finns buffertarna pH 6,865 och PL 7 i 250 ml flaskor
  • PTB/NIST spårbara standardbuffertlösningar (arbetsreferensbuffertlösningar) för precisionsapplikationer - säker användning
  • De har en hög noggrannhet till± 0,02 pH
  • Standardbuffertlösningar enligt DIN 19266-01:2000
  • Universella buffertlösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Analyscertifikat DIN/NIST
För användning med (applikation) Precisionsapplikationer
pH 6.87
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Förpackning Flaska