Beskrivning
- Inkluderar tillverkarcertifikat
- Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, dinatriumvätefosfat, kaliumdivätefosfat
- Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1g/cm3 |
| pH | 6.87 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 60 Ampules |
| Formulering | Water, disodium hydrogen phospate, potassium dihydrogen phosphate |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | FIOLAX™ Ampuller |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |