Läs mer
Standard buffertlösning, SI Analytics™
Produktkod. 11994709 Handla allt SI Analytics Produkter
Kvantitet:
250 mL
60 Ampules
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11994709
Brand: SI Analytics 285138024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SI Analytics™ Standardbuffertlösning pH 9,18 motstår förändringar i pH när små mängder alkali tillsätts.
  • Inkluderar tillverkarcertifikat
  • Blandning, bestående av följande komponenter: Vatten, dinatriumtetraboratdekahydrat
  • Produkten innehåller inga relevanta mängder material med kritiska värden som måste övervakas på arbetsplatsen
  • Absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Densitet 1g/cm3
pH 9.18
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Formulering Water, disodium tetraborate decahydrate
Odör Odorless
Förpackning DURAN™ Flaska
Sterilitet Sterile
Ångtryck 23hPa
Löslighetsinformation Fully miscible in water