Läs mer
Buerkle™ Standardproppar, silikongummi
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diameter (metrisk) Topp:
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturbeständig från -60° C till +200° C, kortvarigt till +230° C
- Steriliserbar
- Giftfri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -60 °C till +200 °C |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinlig vit |
| Diameter (metrisk) Botten | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 24 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Standard Bung |