Läs mer
Buerkle™ Standardproppar, silikongummi
Produktkod. 30286536 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diameter (metrisk) Topp:
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30286536
Brand: Buerkle™ 97640913
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikongummiproppar är transparenta, kemiskt-biologiskt neutrala, livsmedelssäkra enligt BfR Rekommendation XV och FDA§ 177,2600.
  • Temperature resistant from -60 °C to +200 °C, briefly to +230 °C
  • Sterilisable
  • Non-toxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg White
Diameter (metrisk) Botten 8 mm
Diameter (metrisk) Topp 12 mm
Material Silicone
Produkttyp Standard Bung
Sterilitet Non-sterile