Läs mer
Koettermann™ Standardskåp för syror och baser, PP, 520x600x1920mm
Dörr stil:
Högerhängd
Vänsterhängd
Inkluderar:
4 lådor, fläkt
4 lådor, ingen fläkt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högt, syra/underskåp
- Två dörrar
- Fyra lådor
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (D x B x H) | 520 x 600 x 1920 mm |
| Dörr stil | Vänsterhängd |
| För användning med (applikation) | Syror och baser |
| Inkluderar | 4 lådor, ingen fläkt |
| Antal dörrar | 2 |
| Produkttyp | Syror och baser skåp |