Läs mer
Koettermann™ Standardskåp för syror och baser, PP, 520x600x1920mm
Produktkod. 14835361
Change view
Dörr stil:
Högerhängd
Vänsterhängd
Inkluderar:
4 lådor, fläkt
4 lådor, ingen fläkt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dörr stil Inkluderar unitSize
14835361 Vänsterhängd 4 lådor, fläkt Varje
14825361 Vänsterhängd 4 lådor, ingen fläkt Varje
15518545 Högerhängd 4 lådor, ingen fläkt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 14835361 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 37700003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koettermann™ Standardskåp för syror och baser ger lämplig förvaring för att tillgodose en mängd olika laboratoriebehov, men är särskilt lämpad för förvaring av syror och baser.
  • Högt, syra/underskåp
  • Två dörrar
  • Fyra lådor
Specifikationer
Mått (D x B x H) 520 x 600 x 1920 mm
Dörr stil Vänsterhängd
För användning med (applikation) Syror och baser
Inkluderar 4 lådor, fläkt
Antal dörrar 2
Produkttyp Syror och baser skåp