Läs mer
Koettermann™ Standardskåp för syror och baser, PP, 520x600x1920mm
Produktkod. p-7146686
Dörr stil:
Högerhängd
Vänsterhängd
Inkluderar:
4 lådor, fläkt
4 lådor, ingen fläkt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14835361
Brand: Koettermann™ 37700003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koettermann™ Standardskåp för syror och baser ger lämplig förvaring för att tillgodose en mängd olika laboratoriebehov, men är särskilt lämpad för förvaring av syror och baser.
  • Högt, syra/underskåp
  • Två dörrar
  • Fyra lådor
Specifikationer
Mått (D x B x H) 520 x 600 x 1920 mm
Dörr stil Vänsterhängd
För användning med (applikation) Syror och baser
Inkluderar 4 lådor, fläkt
Antal dörrar 2
Produkttyp Syror och baser skåp