Läs mer
Koettermann™ Standardskåp för syror och baser, PP, 900x720x520
Produktkod. 14805361
Change view
Mått (D x B x H):
515 x 900 x 720 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
14805361 515 x 900 x 720 mm Varje
1 options
Produktkod. 14805361 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 37700011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-04-2027
Koettermann™ Standardskåp för syror och baser, PP, 900x720x520 ger lämplig förvaring för att tillgodose en mängd olika laboratoriebehov, men är särskilt lämpad för förvaring av syror och baser.
  • Syra/underskåp
  • Två dörrar
  • Tre lådor
  • Fläkt
Specifikationer
Mått (D x B x H) 515 x 900 x 720 mm
Inkluderar 3 lådor, fläkt
Antal dörrar 2
Produkttyp Syror och baser skåp