Läs mer
Koettermann™ Kemiska ämnen i standardskåp, 1200x1920x516
Produktkod. 14885361
Change view
Mått (D x B x H):
516 x 1200 x 1920 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
14885361 516 x 1200 x 1920 mm Varje
1 options
Produktkod. 14885361 Leverantör Koettermann™ Leverantörsnummer 37500007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Koettermann™ Kemiska ämnen i standardskåp, 1200x1920x516 ger lämplig förvaring för att tillgodose en mängd olika laboratoriebehov, men är särskilt lämpad för förvaring av kemikalier.
  • Kemikalieskåp
  • Två dörrar
  • Fyra hyllor
  • Låsbar
Specifikationer
Mått (D x B x H) 516 x 1200 x 1920 mm
Inkluderar Låsa
Antal dörrar 2
Antal hyllor 4
Produkttyp Skåp för kemikalier