Läs mer
WTW™ Standard kalibrerings- och förvaringshylsa för WTW™ Syremätare
Produktkod. 10519911
Change view
För användning med (utrustning):
Syremätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10519911 Syremätare Varje
1 options
Produktkod. 10519911 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 205362
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kalibrerings- och lagringsbehållare för WTW syresensorer är lämpliga för standardkalibrering (DIN ISO 5814 eller DIN ISO 17289: 2014-12) med vattenångmättad luft samt för förvaring av sensorerna för att skydda det känsliga membranet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Standard kalibrerings- och förvaringshylsa
För användning med (utrustning) Syremätare