Läs mer
Fisherbrand™ Standard klassisk autoklav
Produktkod. 30242850 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
EU och UK Plug
Produktkod. Modell
30242850 EU och UK Plug
1 options
Produktkod. 30242850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16028.04 SEK
    14401.48 SEK / 1 enheter
    Save 1626.56 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklav inställd på 126 °C.
Plug and play 9 L autoklav inställd på 126 °C.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Vit, Blå
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Djup (metrisk) kammare 230 mm
Diameter (engelska) kammare 8,4 tum
Depth (engelska) kammaren 9,2 tum
Diameter (metrisk) kammare 210 mm
Längd (engelska) 9,1 tum
Längd (metrisk) 228 mm
Modell EU och UK Plug
Produkttyp Autoklavera
Temperatur (engelska) 259 °F
Temperatur (metrisk) 126 °C
Frekvens 50 Hz
Programmerbarhet Nej
Spänning 230 V