Läs mer
Consort™ Konduktivitetselektroder
Beskrivning
Under kalibrering eller mätning bör alla lösningar röras om försiktigt för att säkerställa en sann representation av innehållet. Färska kalibreringslösningar med värden nära det förväntade provvärdet bör väljas. Skölj elektroden två gånger mellan mätningarna: först i destillerat vatten och sedan med nästa prov som ska mätas. Tillåt elektroderna tillräckligt med tid för att stabilisera sig under kalibrering eller mätning.
- Alternativen inkluderar standardfältmodell, mikrovolymmodell och högkonduktivitetsmodell
- Inbyggd automatisk temperaturkompensation (ATC Pt1000), med 2 banananslutningar för ATC
- Inkluderar även 1 m kabel och 1 BNC-anslutning
- Stabilitetsindikatorn visar när avläsningar ska göras
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 1 cm -1 |
| Kontakttyper | BNC, 2 x bananplugg |
| För användning med (applikation) | Fält/allmän användning, låg/medelhög konduktivitet |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
| Typ | TetraCon™ Konduktivitetselektrod 325/C |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Material | Epoxikropp, grafitplatta |
| Inkluderar | 1m kabel, 2 banananslutningar för ATC, 1 BNC-anslutning |
| Visa mer |