Läs mer
Corning™ Standard koniska biotryckmunstycken
Handla allt Corning Produkter
Spårvidd:
22 G
25 G
27 G
Munstycksdiameter (metrisk):
200μ m
250μ m
410μ m
Färg:
Blått
Klart
Rött
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Har en luer-honkontakt
- Finns i 22 G, 25 G och 27 G.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Bioprinting munstycke |
| Material | Polypropen |
| Munstycksdiameter (metrisk) | 200μ m |
| Beskrivning | Funktionshon Luer-kontakt |
| Spårvidd | 27 G |
| Längd (engelska) | 1,26 tum. |
| Längd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 50 munstycken |