Läs mer
Corning™ Standard koniska biotryckmunstycken
Produktkod. 17790789 Handla allt Corning Produkter
Change view
Spårvidd:
22 G
25 g
27 G
Munstycksdiameter (metrisk):
200μ m
250μ m
410μ m
Färg:
Blått
Klart
Rött
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spårvidd Munstycksdiameter (metrisk) Färg
17790789 22 G 410μ m Blått
17780789 25 g 250μ m Rött
17770789 27 G 200μ m Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17790789 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6167
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa standardkoniska biotryckmunstycken är designade för användning med Matribot™ Bioprinter. De är gjorda av polypropen, har en luer-honkontakt och finns i 22G, 25G och 27G.
  • Tillverkad av polypropen
  • Har en luer-honkontakt
  • Finns i 22 G, 25 G och 27 G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Produkttyp Bioprinting munstycke
Material Polypropen
Munstycksdiameter (metrisk) 410μ m
Beskrivning Funktionshon Luer-kontakt
Spårvidd 22 G
Längd (engelska) 1,26 tum.
Längd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 50 munstycken
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.