Beskrivning
- Urval och applikationer:
- Alla vanliga spridningsuppgifter
- Malning av vävnadsprover från djur och människor i en mängd olika vätskor och volymer
- Provberedning för extraktion och upplösning av organiskt material
- Provberedning för medicinska diagnostiska procedurer samt DNA-analys
- Utdrag av system / ämnen från vegetabiliska prover
- Störning av djur- och mänskliga celler
- Deagglomerering av förenade cellstrukturer
- Intensiv blandning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Standard spridningsaggregat |
| Hastighet | 26 m/s |
| Volymintervall (metriskt) | 100 ml till 2,5 L |
| Diameter (metrisk) sond | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 192 mm |
| Modell | PT-DA 25/2FEC-E1 |
| Förpackningsmängd | 1 st |