Läs mer
Kinematica Standardspridningsaggregat för PT3100 D
Produktkod. 15515369 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
Hastighet:
8 m/s
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet unitSize
15515369 8 m/s Varje
1 options
Produktkod. 15515369 Leverantör Kinematica Leverantörsnummer 11030298
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder två rader med tänder, är lämplig för ett stort spektrum av laboratorieapplikationer och är pålitlig och effektiv.
  • Urval och applikationer:
    • Alla vanliga spridningsuppgifter
    • Malning av vävnadsprover från djur och människor i en mängd olika vätskor och volymer
    • Provberedning för extraktion och upplösning av organiskt material
    • Provberedning för medicinska diagnostiska procedurer samt DNA-analys
    • Utdrag av system / ämnen från vegetabiliska prover
    • Störning av djur- och mänskliga celler
    • Deagglomerering av förenade cellstrukturer
    • Intensiv blandning
Specifikationer
Produkttyp Standard spridningsaggregat
Hastighet 8 m/s
Volymintervall (metriskt) 0,3 till 10 ml
Diameter (metrisk) sond 7 mm
Längd (metrisk) 101 mm
Modell PT-DA 07 / 2EC-F101
Förpackningsmängd 1 st
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.